2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Synonyms: 2-(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
006441-1G 006441-5G
FLUO006441-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006441-1G FLUO006441-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
MW: 203,1363 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061178
Numéro CAS: 239087-10-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité