Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',4'-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetophenone

Synonyms: 1-(3,4-Dimethylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone

023151-1G 023151-5G
FLUO023151-1GEA 0 EUR InStock
FLUO023151-1G FLUO023151-5G
3',4'-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
3',4'-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetophenone


Formule: C₁₀H₉F₃O
Numéro MDL: MFCD01319987
Numéro CAS: 75833-26-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité