Kaempferol
Fournisseur: Roth Carl
ROTH7503.1EA 129 EUR InStock
ROTH7503.1
Kaempferol
Kaempferol
Formule: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016938
Numéro CAS: 520-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité