(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
366590050 366590250
ACRO366590050EA 40.8 EUR InStock
ACRO366590050 ACRO366590250
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₁H₂₀BrO₂P
MW: 415,2601 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031698
Numéro CAS: 51114-94-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité