(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBKM08684.1EA 0 EUR InStock
MAYBKM08684.1 MAYBKM08684.50 MAYBKM08684EA
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055556
Numéro CAS: 50889-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité