1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
L12128.06 L12128.14
L12128.06EA 58.2 EUR InStock
L12128.06 L12128.14
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98% stabilisé
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Stabilized with 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 2160-89-6 Molecular Formula: C6H4F6O2 Formula Weight: 222.09 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.3190 Odour: Recognizable Boiling Point: 81-82° Beilstein Reference: 2094742 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00040104
Formule: C₆H₄F₆O₂
MW: 222,09 g/mol
Point d'ébullition: 81…82 °C
Densité: 1.370
Point d'éclair: 17 °C (62 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040104
Numéro CAS: 2160-89-6
EINECS: 218-479-1
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité