1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
003254-10G 003254-25G 003254-100G
FLUO003254-10GEA 0 EUR InStock
FLUO003254-10G FLUO003254-25G FLUO003254-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Formule: C₆H₄F₆O₂
MW: 222,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040104
Numéro CAS: 2160-89-6
EINECS: 218-479-1
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité