1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Synonyms: Hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropylmethacrylate
003255-10G 003255-50G 003255-100G
FLUO003255-10GEA 0 EUR InStock
FLUO003255-10G FLUO003255-50G FLUO003255-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Formule: C₇H₆F₆O₂
MW: 236,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040105
Numéro CAS: 3063-94-3
EINECS: 221-309-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité