2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Methacrylate
L09543.22 L09543.14
L09543.22EA 367 EUR InStock
L09543.22 L09543.14
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 96% stabilisé
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Stabilized
Purity: 96% CAS No.: 36405-47-7 Molecular Formula: C8H8F6O2 Formula Weight: 250.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.3620 Boiling Point: 158° Beilstein Reference: 2725177 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00042311
Formule: C₈H₈F₆O₂
MW: 250,14 g/mol
Point d'ébullition: 158 °C
Densité: 1.352
Point d'éclair: 56 °C (132 °F)
Numéro MDL: MFCD00042311
Numéro CAS: 36405-47-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité