4-Amino-3-bromobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1969-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAA1969-5G
4-Amino-3-bromobenzoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-3-bromobenzoic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0320 g/mol
Numéro MDL: MFCD03407439
Numéro CAS: 6311-37-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/96/28930096.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité