2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline
Synonyms: 6-Bromo-2,3,4-trifluoroaniline, 2-Bromo-4,5,6-trifluoroaniline
005376-1G 005376-5G
FLUO005376-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005376-1G FLUO005376-5G
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 225,9900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013388
Numéro CAS: 122375-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité