4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
SEW01283.1 SEW01283EA
MAYBSEW01283.1EA 0 EUR InStock
MAYBSEW01283.1 MAYBSEW01283EA
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052917
Numéro CAS: 21803-75-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité