4-Phenoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1974-25GEA 273 EUR InStock
TCIAP1974-25G TCIAP1974-5G
4-Phenoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Phenoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₃
MW: 214,03 g/mol
Point de fusion: 115°C
Numéro MDL: MFCD00093312
Numéro CAS: 51067-38-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/23/28993223.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité