Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptadecanophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAH0780-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAH0780-5G TCIAH0780-25G
Heptadecanophenone ≥98.0% (par GC)
Heptadecanophenone


Formule: C₂₃H₃₈O
Numéro MDL: MFCD00191443
Numéro CAS: 128189-46-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/12/28970812.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité