Hexadecanophenone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0590-25G H0590-5G
TCIAH0590-25GEA 143 EUR InStock
TCIAH0590-25G TCIAH0590-5G
Hexadecanophenone ≥95.0% (par GC)
Hexadecanophenone
Formule: C₂₂H₃₆O
Point d'ébullition: 248°C
Numéro MDL: MFCD00008997
Numéro CAS: 6697-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64dfac785798269064ad2d766a4bba03b4b1d55d&vid=64dfac785798269064ad2d766a4bba03b4b1d55d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité