Hexanophenone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
120720250 120720050
ACRO120720250EA 80.9 EUR InStock
ACRO120720250 ACRO120720050
Hexanophenone 98%
Hexanophenone
Formule: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 265.1 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 25…26 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009512
Numéro CAS: 942-92-7
EINECS: 213-394-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité