Hexanophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0116-25G H0116-500G
TCIAH0116-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAH0116-25G TCIAH0116-500G
Hexanophenone ≥98.0% (par GC)
Hexanophenone
Formule: C₁₂H₁₆O
Numéro MDL: MFCD00009512
Numéro CAS: 942-92-7
EINECS: 213-394-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ee47ac1eb856897d0d3aaf3c5499d00ec7ea57&vid=d8ee47ac1eb856897d0d3aaf3c5499d00ec7ea57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité