Tetradecanophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0804-25G T0804-5G
TCIAT0804-25GEA 125 EUR InStock
TCIAT0804-25G TCIAT0804-5G
Tetradecanophenone ≥98.0% (par GC)
Tetradecanophenone
Formule: C₂₀H₃₂O
Point d'ébullition: 206°C
Numéro MDL: MFCD00008985
Numéro CAS: 4497-05-6
EINECS: 224-790-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b400a8900a67eee3b18ed0687e0e9255b473e56&vid=1b400a8900a67eee3b18ed0687e0e9255b473e56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité