Undecanophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Phenylundecan-1-one
U0053-25G U0053-500G
TCIAU0053-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAU0053-25G TCIAU0053-500G
Undecanophenone ≥98.0% (par GC)
Undecanophenone
Formule: C₁₇H₂₆O
MW: 246,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051548
Numéro CAS: 4433-30-1
EINECS: 224-633-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f924105116439b927c9bab3805447387d5e8cf31&vid=f924105116439b927c9bab3805447387d5e8cf31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité