4'-Butoxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1501-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB1501-5G
4'-Butoxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Butoxyacetophenone
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027200
Numéro CAS: 5736-89-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/83/28933283.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 21.0 to 24.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité