α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzotrichloride, 1,2-Dichloro-4-(trichloromethyl)benzene
D2481-25G D2481-500G
TCIAD2481-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD2481-25G TCIAD2481-500G
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene ≥98.0% (par GC)
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene
Formule: C₇H₃Cl₅
MW: 264,3637 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018820
Numéro CAS: 13014-24-9
EINECS: 235-869-7
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d2cf00d54ecfd7180c506b51e23c2059bd056c&vid=e4d2cf00d54ecfd7180c506b51e23c2059bd056c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité