2',4'-Dichlorovalerophenone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,4-Dichlorophenyl)pentan-1-one
D3366-25G D3366-5G
TCIAD3366-25GEA 101 EUR InStock
TCIAD3366-25G TCIAD3366-5G
2',4'-Dichlorovalerophenone ≥95.0% (par GC)
2',4'-Dichlorovalerophenone
Formule: C₁₁H₁₂Cl₂O
MW: 231,1184 g/mol
Numéro MDL: MFCD09028061
Numéro CAS: 61023-66-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e11673434aebb956640d34327d48561d96b6b2c&vid=6e11673434aebb956640d34327d48561d96b6b2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité