2,3,4-Trifluorotoluene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2735-1G T2735-5G
TCIAT2735-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT2735-1G TCIAT2735-5G
2,3,4-Trifluorotoluene ≥97.0% (par GC)
2,3,4-Trifluorotoluene
Formule: C₇H₅F₃
MW: 146,1098 g/mol
Point d'éclair: 28°C
Numéro MDL: MFCD00075194
Numéro CAS: 193533-92-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30a0c577435467dc1a83c9b55ee45e22f21aee5&vid=e30a0c577435467dc1a83c9b55ee45e22f21aee5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité