Benzamidoxime 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26068.06EA 218 EUR InStock
H26068.06 H26068.03
Benzamidoxime 95%
Benzamidoxime
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031485
Numéro CAS: 613-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité