Benzamidoxime
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N'-Hydroxybenzimidamide, Benzamide oxime
RF01827DA RF01827EA
MAYBRF01827DAEA 0 EUR InStock
MAYBRF01827DA MAYBRF01827EA
Benzamidoxime
Benzamidoxime
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031485
Numéro CAS: 613-92-3
EINECS: 210-361-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité