3,3'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1512-25G D1512-5G
TCIAD1512-25GEA 323 EUR InStock
TCIAD1512-25G TCIAD1512-5G
3,3'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0% (par GC)
3,3'-Dimethyldiphenylamine
Formule: C₁₄H₁₅N
MW: 197,28 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: –12°C
Numéro MDL: MFCD00059315
Numéro CAS: 626-13-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6e85f0a40a92e812d4c047bc75b52752be5882e&vid=e6e85f0a40a92e812d4c047bc75b52752be5882e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité