Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid

Synonyms: 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic Acid, ['3,4-Dimethylanthranilic acid']

040241-1G 040241-5G
FLUO040241-1GEA 0 EUR InStock
FLUO040241-1G FLUO040241-5G
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid


Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130041
Numéro CAS: 50419-58-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité