1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L11961.14EA 108 EUR InStock
ABCRAB179366.0025 L11961.14
1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
1,3-Di-tert-butyltoluene
Formule: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Point d'ébullition: 243…244 °C
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 0,860
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026300
Numéro CAS: 15181-11-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité