2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01371.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01371.1 MAYBSB01371EA MAYBSB01371.50
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Formule: C₁₁H₁₄Cl₂
MW: 217,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013681
Numéro CAS: 1585-17-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité