Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane
010237-1G 010237-5G
FLUO010237-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010237-1G FLUO010237-5G
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane
Formule: C₁₄H₆F₁₀Si
Numéro MDL: MFCD00042066
Numéro CAS: 10536-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité