Barium isopropoxide ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
41271.06EA 146 EUR InStock
41271.06 41271.03
Barium isopropoxide ≥99.5% (base métaux)
Barium isopropoxide
Formule: C₆H₁₄BaO₂
MW: 255,501 g/mol
Point de fusion: ∼200 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00050486
Numéro CAS: 24363-37-9
ONU: 3205
ADR: 4.2,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité