Strontium isopropoxide ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Strontium i-propoxide
14481.03 14481.06 14481.14
14481.03EA 69.8 EUR InStock
14481.03 14481.06 14481.14
Strontium isopropoxide ≥96%
Strontium isopropoxide
Purity: 96% CAS No.: 88863-33-6 Molecular Formula: Sr[OCH(CH3)2]2 Formula Weight: 205.82 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 3205 MDL No.: MFCD00050487
Formule: C₆H₁₄O₂Sr
MW: 205,79 g/mol
Point de fusion: 130 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050487
Numéro CAS: 88863-33-6
ONU: 3205
ADR: 4.2,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité