Calcium perchlorate hydrate (12,2 - 13,5% Ca), Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11655.30EA 72.3 EUR InStock
11655.30
Calcium perchlorate hydrate (12,2 - 13,5% Ca), Qualité Réactif
Calcium perchlorate hydrate
Formule: Ca(ClO₄)₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015971
Numéro CAS: 13477-36-6
ONU: 1455
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité