2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Di-p-tolylpyridine
B24894.03 B24894.06
B24894.03EA 33.3 EUR InStock
B24894.03 B24894.06
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 14435-88-2 Molecular Formula: C19H17N Formula Weight: 259.35 Melting Point: 164-166° MDL No.: MFCD00006282
Formule: C₁₉H₁₇
MW: 259,35 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006282
Numéro CAS: 14435-88-2
EINECS: 238-409-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité