4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
M2255-1G M2255-5G
TCIAM2255-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAM2255-1G TCIAM2255-5G
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Point de fusion: 191°C
Numéro MDL: MFCD02684315
Numéro CAS: 208399-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7434c2d428e96d578ceb51be8facde4879ea3a9b&vid=7434c2d428e96d578ceb51be8facde4879ea3a9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité