4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19821.06EA 103 EUR InStock
L19821.06 L19821.03
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Point de fusion: ∼ 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179464
Numéro CAS: 175883-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité