Disulphoton
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA12980000EA 144 EUR InStock
EHERCA12980000
Disulphoton
Disulphoton
Formule: C₈H₁₉O₂PS₃
Numéro CAS: 298-04-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité