4'-Morpholinoacetophenone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
152900050 152900500
ACRO152900050EA 40.9 EUR InStock
ACRO152900050 ACRO152900500
4'-Morpholinoacetophenone 99%
4'-Morpholinoacetophenone
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006168
Numéro CAS: 39910-98-0
EINECS: 254-698-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité