2-Piperazinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Piperazin-2-one
P1867-1G P1867-5G
TCIAP1867-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP1867-1G TCIAP1867-5G
2-Piperazinone ≥98.0% (par GC)
2-Piperazinone
Formule: C₄H₈N₂O
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD01318687
Numéro CAS: 5625-67-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54b877030ecbb069c1421d1083370c3eb7f4507f&vid=54b877030ecbb069c1421d1083370c3eb7f4507f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité