2,2',4-Trimethoxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2028-25G T2028-5G
TCIAT2028-25GEA 527 EUR InStock
TCIAT2028-25G TCIAT2028-5G
2,2',4-Trimethoxybenzophenone ≥98.0% (par GC)
2,2',4-Trimethoxybenzophenone
Formule: C₁₆H₁₆O₄
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD01098829
Numéro CAS: 33077-87-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a027a2523bbc4b3aa74d5e9da733367f74a7afb&vid=8a027a2523bbc4b3aa74d5e9da733367f74a7afb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité