3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4079-5G D4079-25G
TCIAD4079-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD4079-5G TCIAD4079-25G
3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyde
Formule: C₂₁H₁₈O₃
Numéro MDL: MFCD00004776
Numéro CAS: 5447-02-9
EINECS: 226-662-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9eec54b46240e808dad98563037f5bed5addd97a&vid=9eec54b46240e808dad98563037f5bed5addd97a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité