3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3184-1G D3184-5G
TCIAD3184-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD3184-1G TCIAD3184-5G
3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde
Formule: C₂₁H₁₈O₃
Numéro MDL: MFCD00075777
Numéro CAS: 14615-72-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fdde93daa9d83d07a071f28263d3dc0b9c921b4&vid=8fdde93daa9d83d07a071f28263d3dc0b9c921b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité