6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20054.MDEA 68.3 EUR InStock
L20054.MD L20054.03
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Point de fusion: 191…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792430
Numéro CAS: 231291-22-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité