6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2203-1G T2203-5G
TCIAT2203-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT2203-1G TCIAT2203-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (par GC)
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792430
Numéro CAS: 231291-22-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f78483970f473ce9f654091021d196982e5fcba&vid=8f78483970f473ce9f654091021d196982e5fcba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 194.0 to 199.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité