(R)-(+)-Pulegone
Fournisseur: Roth Carl
ROTH5168.1EA 0 EUR InStock
ROTH5168.1
(R)-(+)-Pulegone
(R)-(+)-Pulegone
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063000
Numéro CAS: 89-82-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité