(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Fournisseur: Molekula
MOLEM89985323EA 0 EUR InStock
MOLEM89985323
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₁H₂₀BrO₂P
MW: 415,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011801
Numéro CAS: 1779-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité