(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-Oxoethyl)triphenylphosphonium chloride
F0331-25G F0331-5G
TCIAF0331-25GEA 117 EUR InStock
TCIAF0331-25G TCIAF0331-5G
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₀H₁₈ClOP
MW: 340,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012003
Numéro CAS: 62942-43-2
EINECS: 263-767-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b09b80e6b2ca34af22df86bb009a8a4180e7f80&vid=4b09b80e6b2ca34af22df86bb009a8a4180e7f80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité