4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Pyridin-2-yl-benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
P1671-1G P1671-5G
TCIAP1671-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP1671-1G TCIAP1671-5G
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863537
Numéro CAS: 127406-56-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc054862ec7a72afae2657d5ab113d80447317b2&vid=cc054862ec7a72afae2657d5ab113d80447317b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité