4-Bromo-N-phenylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3949-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB3949-5G TCIAB3949-25G
4-Bromo-N-phenylaniline ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-N-phenylaniline
Formule: C₁₂H₁₀BrN
MW: 248,1200 g/mol
Point d'ébullition: 318°C
Numéro MDL: MFCD07779504
Numéro CAS: 54446-36-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité