3-Piperidylpropiophenone hydrochloride
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP450EA 385 EUR InStock
PROOBP450
3-Piperidylpropiophenone hydrochloride
3-Piperidylpropiophenone hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₀ClNO
MW: 253,7677 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035385
Numéro CAS: 886-06-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité